3-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)boronic acid, 3-Fluoro-4-methoxybenzeneboronic acid
L19818.03
L19818.06
L19818.03EA
471
PLN
L19818.03
L19818.06
3-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid ≥98%
3-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 149507-26-6
Molecular Formula: C7H8BFO3
Formula Weight: 169.95
Melting Point: 237-239°
Beilstein Reference: 7370120
Formuła:
C₇H₈BFO₃ MW: 169.95 g/mol Temp. topnienia: 237…239 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00807404 Numer CAS: 149507-26-6 |