3,5-Difluoro-2-methoxyphenylboronic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L19773.03
L19773.06
L19773.MD
L19773.03EA
531
PLN
L19773.03
L19773.06
L19773.MD
3,5-Difluoro-2-methoxyphenylboronic acid ≥97%
Purity: 97%
CAS No.: 737000-76-9
Molecular Formula: C7H7BF2O3
Formula Weight: 187.94
Melting Point: 112-115°
MDL No.: MFCD03095353
Formuła:
C₇H₇BF₂O₃ Temp. topnienia: 112…115 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03095353 Numer CAS: 737000-76-9 |