2-Fluoro-6-methoxyphenylboronic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Fluoro-6-methoxybenzeneboronic acid
H26064.06
H26064.03
H26064.06EA
423
PLN
H26064.06
H26064.03
2-Fluoro-6-methoxyphenylboronic acid ≥98%
2-Fluoro-6-methoxyphenylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 78495-63-3
Molecular Formula: C7H8BFO3
Formula Weight: 169.95
Melting Point: 124-126°
MDL No.: MFCD02179483
Formuła:
C₇H₈BFO₃ MW: 169.95 g/mol Temp. topnienia: 124…126 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02179483 Numer CAS: 78495-63-3 |