2-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Fluoro-4-methoxybenzeneboronic acid
L19960.03
L19960.06
L19960.03EA
513
PLN
L19960.03
L19960.06
2-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid ≥98%
2-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 162101-31-7
Molecular Formula: C7H8BFO3
Formula Weight: 169.95
Beilstein Reference: 9192698
MDL No.: MFCD04039323
Formuła:
C₇H₈BFO₃ MW: 169.95 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD04039323 Numer CAS: 162101-31-7 |