Kwas 3-(3,4-dihydroksyfenylo)propionowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A11638.06
A11638.14
A11638.22
A11638.06EA
451
PLN
A11638.06
A11638.14
A11638.22
Kwas 3-(3,4-dihydroksyfenylo)propionowy ≥98%
Kwas 3-(3,4-dihydroksyfenylo)propionowy
Purity: 98+%
CAS No.: 1078-61-1
Molecular Formula: C9H10O4
Formula Weight: 182.18
Melting Point: 136-140°
Beilstein Reference: 2213449
Formuła:
C₉H₁₀O₄ Temp. topnienia: 136…140 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002776 Numer CAS: 1078-61-1 Numer WE (dawny EINECS): 214-083-8 |