Kwas 7-fenyloheptanowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L05009.03
L05009.06
L05009.03EA
759
PLN
L05009.03
L05009.06
Kwas 7-fenyloheptanowy ≥97%
Kwas 7-fenyloheptanowy
Purity: 97%
CAS No.: 40228-90-8
Molecular Formula: C6H5(CH2)6COOH
Formula Weight: 206.29
Flash Point:
Formuła:
C₁₃H₁₈O₂ Temp. Wrzenia: 147…150 °C (0,4 mmHg) Temp. topnienia: ∼ 20 °C Gęstość: 1,009 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00037801 Numer CAS: 40228-90-8 |