Drukuj
4-Cumylphenol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(2-Phenylpropan-2-yl)phenol
B23410.0B B23410.22 B23410.30
B23410.0BEA 1730 PLN
B23410.0B B23410.22 B23410.30
4-Cumylphenol ≥97%
4-Cumylphenol
Purity: 97% CAS No.: 599-64-4 Molecular Formula: C15H16O Formula Weight: 212.29 Flash Point: 160°(320°F) Melting Point: 70-73° Boiling Point: 189-191°/10mm Beilstein Reference: 1870517 MDL No.: MFCD00002365
Formuła: C₁₅H₁₆O
MW: 212.29 g/mol
Temp. Wrzenia: 189…191 °C (10 mmHg)
Temp. topnienia: 70…73 °C
Gęstość: 1.115
Temp. Zapłonu: 160 °C (320 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002365
Numer CAS: 599-64-4
Numer WE (dawny EINECS): 209-968-0