Isoquinoline-5-amine 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L01223.03
L01223.06
L01223.14
L01223.03EA
233
PLN
L01223.03
L01223.06
L01223.14
Isoquinoline-5-amine 99%
Isoquinoline-5-amine
Purity: 99%
CAS No.: 1125-60-6
Molecular Formula: C9H8N2
Formula Weight: 144.18
Melting Point: 126-131°
Beilstein Reference: 114465
Formuła:
C₉H₈N₂ Temp. topnienia: 126…131 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006907 Numer CAS: 1125-60-6 Numer WE (dawny EINECS): 214-408-3 |