Drukuj
Isoquinoline-5-amine 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Isoquinolin-5-amine, 5-Aminoisoquinoline
159420010 159420050
ACRO159420010EA 188 PLN
ACRO159420010 ACRO159420050
Isoquinoline-5-amine 99%
Isoquinoline-5-amine
Formuła: C₉H₈N₂
Temp. topnienia: 127…130 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006907
Numer CAS: 1125-60-6
Numer WE (dawny EINECS): 214-408-3
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Beige to yellow-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 126 to 130 °C
GC ≥98.5 %