Mrówczan miedzi(II) tetrahydrat ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A18569.18
A18569.30
A18569.18EA
395
PLN
A18569.18
A18569.30
Mrówczan miedzi(II) tetrahydrat ≥98%
Mrówczan miedzi(II) tetrahydrat
Purity: 98%
CAS No.: 5893-61-8
Molecular Formula: (HCO2)2Cu.4H2O
Formula Weight: 225.65 (153.59anhy)
Merck Reference: 14,2639
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00167128
Formuła:
C₂H₂CuO₄·4H₂O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00167128 Numer CAS: 5893-61-8 Numer WE (dawny EINECS): 208-865-8 ADR: 9,III Klasyfikacja Merck : 14,2639 |