Drukuj
Tlenek izobutylenu (2,2-Dimetyloksiran, 1,2-epoksy-2-metylopropan) 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Isobutylene oxide
348500250 348501000
ACRO348500250EA 597 PLN
ACRO348500250 ACRO348501000
Tlenek izobutylenu (2,2-Dimetyloksiran, 1,2-epoksy-2-metylopropan) 98%
Tlenek izobutylenu (2,2-Dimetyloksiran, 1,2-epoksy-2-metylopropan)
Formuła: C₄H₈O
Temp. Zapłonu: –32 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00066354
Numer CAS: 558-30-5
Numer WE (dawny EINECS): 209-193-8
Jednostka: 2924
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3705 to 1.3745 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %