Nitrofen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A19977.14
A19977.06
A19977.14EA
1720
PLN
A19977.14
A19977.06
Nitrofen ≥98%
Nitrofen
Purity: 98%
CAS No.: 1836-75-5
Molecular Formula: C12H7Cl2NO3
Formula Weight: 284.10
Melting Point: 68-71°
Beilstein Reference: 1887356
Merck Reference: 14,6598
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00128026
Formuła:
C₁₂H₇Cl₂NO₃ Temp. topnienia: 68…71 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00128026 Numer CAS: 1836-75-5 Numer WE (dawny EINECS): 217-406-0 ADR: 9,III Klasyfikacja Merck : 14,6598 |