Drukuj
Kwas fluorowodorowy 70% 70, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
MQ200
184225-100G 184225-25G
SIAL184225-100GEA 664 PLN
SIAL184225-100G SIAL184225-25G
Kwas fluorowodorowy 70% 70, Sigma-Aldrich®
Kwas fluorowodorowy
Formuła: HF
MW: 20.01 g/mol
Numer MDL: MFCD00011346
Numer CAS: 7664-39-3
Numer WE (dawny EINECS): 231-634-8