Kwas siarkowy(VI) ≥91%, czysty reagent analityczny
Dostawca: CHEMPUR
|
Niebezpieczeństwo
|
575000.1000
115750000.5000
115750000.0500
115750000.1000
CHMP575000.1000EA
0
PLN
CHMP575000.1000
CHMP115750000.5000
CHMP115750000.0500
CHMP115750000.1000
Kwas siarkowy(VI) ≥91%, czysty reagent analityczny
Kwas siarkowy(VI)
Formuła:
H₂SO₄ Gęstość: 1,82 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064589 Numer CAS: 7664-93-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-639-5 Jednostka: 1830 ADR: 8,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...