Drukuj

Kwas siarkowy(VI) ≥98%, czysty reagent analityczny

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

115750013.1000 115750013.0500 115750013.5000
CHMP115750013.1000EA 76.9 PLN
CHMP115750013.1000 CHMP115750013.0500 CHMP115750013.5000
Kwas siarkowy(VI) ≥98%, czysty reagent analityczny
Kwas siarkowy(VI)
Formuła: H₂SO₄
Temp. Wrzenia: ∼335 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 3 °C
Gęstość: 1,84 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064589
Numer CAS: 7664-93-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-639-5
Jednostka: 1830
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 14,08974

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR