Wodorotlenek sodu, czysty reagent analityczny
Dostawca: POCH AVANTOR BRAND
|
Niebezpieczeństwo
|
810981118-5KG
810981118-1KG
POCH810981118-5KGEA
350
PLN
POCH810981118-5KG
POCH810981118-1KG
Wodorotlenek sodu, czysty reagent analityczny
Wodorotlenek sodu
Formuła:
NaOH Temp. Wrzenia: 1390 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 323 °C Gęstość: 2,13 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003548 Numer CAS: 1310-73-2 Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5 Jednostka: 1823 ADR: 8,II REACH: 01-2119457892-27 Klasyfikacja Merck : 14,08627 |