Drukuj

azotan (V) potasu, pure

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

Synonim: Nitrate of Potash

427389100.0100 427389100.1000 427389100.0500 427389100.9010 427389100.0250 427389100.5000
CHMP427389100.0100EA 51.3 PLN
CHMP427389100.0100 CHMP427389100.1000 CHMP427389100.0500 CHMP427389100.9010 CHMP427389100.0250 CHMP427389100.5000
azotan (V) potasu, pure
azotan (V) potasu
Formuła: KNO₃
Temp. topnienia: 334 °C
Gęstość: 2,109 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011409
Numer CAS: 7757-79-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-818-8
Jednostka: 1486
ADR: 5.1,III
REACH: 01-2119488224-35
Klasyfikacja Merck : 13,07733

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR