Drukuj

azotan (V) potasu, pure analytical reagent

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

Synonim: Nitrate of Potash

117309100.1000 117309100.0100 117309100.0250 117309100.0050 117309100.0500 117309100.9010
CHMP117309100.1000EA 135 PLN
CHMP117309100.1000 CHMP117309100.0100 CHMP117309100.0250 CHMP117309100.0050 CHMP117309100.0500 CHMP117309100.9010
azotan (V) potasu, pure analytical reagent
azotan (V) potasu
Formuła: KNO₃
Temp. topnienia: 334 °C
Gęstość: 2,109 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011409
Numer CAS: 7757-79-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-818-8
Jednostka: 1486
ADR: 5.1,III
REACH: 01-2119488224-35
Klasyfikacja Merck : 13,07733

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR