Drukuj

Manganian(VII) potasu, czysty reagent analityczny

Dostawca: POCH AVANTOR BRAND
Niebezpieczeństwo

743880111-100G 743880111-250G 743880111-1KG 743880111-500G
POCH743880111-100GEA 42.6 PLN
POCH743880111-100G POCH743880111-250G POCH743880111-1KG POCH743880111-500G
Manganian(VII) potasu, czysty reagent analityczny
Manganian(VII) potasu
Formuła: KMnO₄
Temp. topnienia: > 240 °C
Gęstość: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011364
Numer CAS: 7722-64-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-760-3
Jednostka: 1490
ADR: 5.1,II
Klasyfikacja Merck : 12,07824

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR