Drukuj

Manganian(VII) potasu, pure

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

Synonim: Permanganic acid potassium salt

427438808.1000 427438808.0250 427438808.0500 427438808.9010 427438808.9020
CHMP427438808.1000EA 112 PLN
CHMP427438808.1000 CHMP427438808.0250 CHMP427438808.0500 CHMP427438808.9010 CHMP427438808.9020
Manganian(VII) potasu, pure
Manganian(VII) potasu
Formuła: KMnO₄
MW: 158.03 g/mol
Temp. topnienia: > 240 °C
Gęstość: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011364
Numer CAS: 7722-64-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-760-3
Jednostka: 1490
ADR: 5.1 II
Klasyfikacja Merck : 12,07824

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR