jodek potasu, pure
Dostawca: POCH AVANTOR BRAND
Synonim:
Dipotassium diiodide, Kali iodide
743160423-50G
743160423-100G
743160423-250G
743160423-1KG
POCH743160423-50GEA
142
PLN
POCH743160423-50G
POCH743160423-100G
POCH743160423-250G
POCH743160423-1KG
jodek potasu, pure
jodek potasu
Formuła:
Kl MW: 166 g/mol Temp. Wrzenia: 1330 Temp. topnienia: 686 Gęstość: 3.13 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011405 Numer CAS: 7681-11-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-659-4 Klasyfikacja Merck : 13,07727 |