Drukuj

chlorek sodu, pure

Dostawca: POCH AVANTOR BRAND

Synonim: Saline, NaCl, Sea salt, Halite

794121422-25KG 794121422-1KG 794121422-500G
POCH794121422-25KGEA 282 PLN
POCH794121422-25KG POCH794121422-1KG POCH794121422-500G
chlorek sodu, pure
chlorek sodu
Formuła: NaCl
Temp. Wrzenia: 1413 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 801 °C
Gęstość: 2,16 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003477
Numer CAS: 7647-14-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-598-3
Klasyfikacja Merck : 14,08599

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR