Drukuj

wodorowęglan potasu, czysty reagent analityczny

Dostawca: POCH AVANTOR BRAND

746640114-500G 746640114-250G 746640114-1KG
POCH746640114-500GEA 288 PLN
POCH746640114-500G POCH746640114-250G POCH746640114-1KG
wodorowęglan potasu, czysty reagent analityczny
wodorowęglan potasu
Formuła: KHCO₃
Temp. topnienia: 292 °C
Gęstość: 2,17 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011402
Numer CAS: 298-14-6
Numer WE (dawny EINECS): 206-059-0
Klasyfikacja Merck : 13,07691

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR