Drukuj

Bromian(V) potasu, czysty reagent analityczny

Dostawca: POCH AVANTOR BRAND
Niebezpieczeństwo

739360119-250G 739360119-500G
POCH739360119-250GEA 4240 PLN
POCH739360119-250G POCH739360119-500G
Bromian(V) potasu, czysty reagent analityczny
Bromian(V) potasu
Formuła: KBrO₃
Temp. topnienia: 350 °C
Gęstość: 3,218 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011359
Numer CAS: 7758-01-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-829-8
Jednostka: 1484
ADR: 5.1,II
Klasyfikacja Merck : 12,07779

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR