Drukuj

Cykloheksan dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)

Dostawca: POCH AVANTOR BRAND
Niebezpieczeństwo

256420154-1L 256420154-2.5L
POCH256420154-1LEA 222 PLN
POCH256420154-1L POCH256420154-2.5L
Cykloheksan dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
Cykloheksan
Formuła: C₆H₁₂
Temp. Wrzenia: 81 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 7 °C
Gęstość: 0,7785 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –18 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003814
Numer CAS: 110-82-7
Numer WE (dawny EINECS): 203-806-2
Jednostka: 1145
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR