Drukuj

kwas salicylowy, pure analytical reagent

Dostawca: POCH AVANTOR BRAND
Niebezpieczeństwo

Synonim: 2-Hydroxybenzoic acid, o-Hydroxybenzoic acid

574600114-100G 574600114-250G
POCH574600114-100GEA 202 PLN
POCH574600114-100G POCH574600114-250G
kwas salicylowy, pure analytical reagent
kwas salicylowy
Formuła: (HO)C₆H₄CO₂H
MW: 138.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 336
Temp. topnienia: 157…159 °C
Gęstość: 1.443 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 157
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002439
Numer CAS: 69-72-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-712-3
Klasyfikacja Merck : 13,08411
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af1f695fa92656a135b5e1742f1cca28f4d255fb&vid=8f3aff6fb9a70e5dd194b8bc46019af74e48e90a&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR