Drukuj

siarczan dodecylu sodu, pure

Dostawca: POCH AVANTOR BRAND
Niebezpieczeństwo

Synonim: Dodecyl sulphate sodium salt, Sodium dodecyl sulfate, Dodecyl sulphuric acid sodium salt, Lauryl sulphate sodium salt, Sodium lauryl sulphate

796630425-100G 796630425-1KG 796630425-250G
POCH796630425-100GEA 276 PLN
POCH796630425-100G POCH796630425-1KG POCH796630425-250G
siarczan dodecylu sodu, pure
siarczan dodecylu sodu
Formuła: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
MW: 288.38 g/mol
Temp. topnienia: 204…207 °C
Gęstość: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036175
Numer CAS: 151-21-3
Numer WE (dawny EINECS): 205-788-1
Jednostka: 1325
ADR: 4.1 II
Klasyfikacja Merck : 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR