Drukuj

gliceryna, bezwodny, Technical Grade

Dostawca: CHEMPUR

324433203.5000 324433203.1000 324433203.2500 324433203.9010 324433203.9020 324433203.9030
CHMP324433203.5000EA 327 PLN
CHMP324433203.5000 CHMP324433203.1000 CHMP324433203.2500 CHMP324433203.9010 CHMP324433203.9020 CHMP324433203.9030
gliceryna, bezwodny, Technical Grade
gliceryna
Formuła: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
Temp. Wrzenia: 290 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 177 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004722
Numer CAS: 56-81-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-289-5
Klasyfikacja Merck : 13,04497
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3668cce85af1464db21fd098526252076b567956&vid=86a15453b54e7106c121d32e4e716385003c4507&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR