Drukuj

azotan (V) magnezu heksahydrat, pure analytical reagent

Dostawca: POCH AVANTOR BRAND
Uwaga

611770111-1KG 611770111-500G
POCH611770111-1KGEA 0 PLN
POCH611770111-1KG POCH611770111-500G
azotan (V) magnezu heksahydrat, pure analytical reagent
azotan (V) magnezu heksahydrat
Formuła: Mg(NO₃)₂·6H₂O
Temp. Wrzenia: 330 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 89 °C
Gęstość: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149779
Numer CAS: 13446-18-9
Numer WE (dawny EINECS): 233-826-7
Jednostka: 1474
ADR: 5.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,05697

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR