Drukuj
chlorek magnezu heksahydrat, czysty reagent analityczny
Dostawca: POCH AVANTOR BRAND
612050110-250G 612050110-100G 612050110-1KG 612050110-500G
POCH612050110-250GEA 103 PLN
POCH612050110-250G POCH612050110-100G POCH612050110-1KG POCH612050110-500G
chlorek magnezu heksahydrat, czysty reagent analityczny
chlorek magnezu heksahydrat
Formuła: MgCl₂·6H₂O
Temp. Wrzenia: 1412 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 117 °C
Gęstość: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149781
Numer CAS: 7791-18-6
Numer WE (dawny EINECS): 232-094-6
Klasyfikacja Merck : 13,05684