Drukuj
Kwas siarkowy(VI) 5 mol/l (10 N) roztwór wodny roztwór volumetryczny
Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo
815749511.0500 815749511.1000 815749511.2500 815749511.5000
CHMP815749511.0500EA 58 PLN
CHMP815749511.0500 CHMP815749511.1000 CHMP815749511.2500 CHMP815749511.5000
Kwas siarkowy(VI) 5 mol/l (10 N) roztwór wodny roztwór volumetryczny
Kwas siarkowy(VI)
Formuła: H₂SO₄
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064589
Numer CAS: 7664-93-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-639-5
Jednostka: 2796
ADR: 8,II