Kwas siarkowy(VI) 4 mol/l (8 N) roztwór wodny roztwór volumetryczny
Dostawca: CHEMPUR
|
Niebezpieczeństwo
|
815749516.0500
815749516.1000
815749516.2500
CHMP815749516.0500EA
56.3
PLN
CHMP815749516.0500
CHMP815749516.1000
CHMP815749516.2500
Kwas siarkowy(VI) 4 mol/l (8 N) roztwór wodny roztwór volumetryczny
Kwas siarkowy(VI)
Formuła:
H₂SO₄ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064589 Numer CAS: 7664-93-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-639-5 Jednostka: 2796 ADR: 8,II |