Drukuj
Kwas siarkowy(VI) 2.5 mol/l (5 N) roztwór wodny roztwór volumetryczny
Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo
815749508.0500 815749508.1000 815749508.2500 815749508.5000
CHMP815749508.0500EA 45.7 PLN
CHMP815749508.0500 CHMP815749508.1000 CHMP815749508.2500 CHMP815749508.5000
Kwas siarkowy(VI) 2.5 mol/l (5 N) roztwór wodny roztwór volumetryczny
Kwas siarkowy(VI)
Formuła: H₂SO₄
Gęstość: 1,146 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064589
Numer CAS: 7664-93-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-639-5
Jednostka: 2796
ADR: 8,II