Drukuj
Kwas siarkowy(VI) 0.5 mol/l (1 N) roztwór wodny roztwór volumetryczny
Dostawca: CHEMPUR
815749504.9010 815749504.0500 815749504.1000 815749504.2500 815749504.5000
CHMP815749504.9010EA 658 PLN
CHMP815749504.9010 CHMP815749504.0500 CHMP815749504.1000 CHMP815749504.2500 CHMP815749504.5000
Kwas siarkowy(VI) 0.5 mol/l (1 N) roztwór wodny roztwór volumetryczny
Kwas siarkowy(VI)
Formuła: H₂SO₄
Gęstość: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064589
Numer CAS: 7664-93-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-639-5
Jednostka: 2796
ADR: 8,II