Drukuj
Kwas siarkowy(VI) 0.1 mol/l (0.2 N) in aqueous solution
Dostawca: POCH AVANTOR BRAND
575068162-1L 575068162-5L
POCH575068162-1LEA 97.7 PLN
POCH575068162-1L POCH575068162-5L
Kwas siarkowy(VI) 0.1 mol/l (0.2 N) in aqueous solution
Kwas siarkowy(VI)
Formuła: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 330
Temp. topnienia: 10.38
Gęstość: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064589
Numer CAS: 7664-93-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-639-5
Jednostka: 2796
ADR: 8 II