Drukuj
Kwas siarkowy(VI) 0.01 mol/l (0.02 N) in aqueous solution volumetric solution
Dostawca: CHEMPUR
815749505.0500 815749505.1000 815749505.2500 815749505.5000
CHMP815749505.0500EA 54.6 PLN
CHMP815749505.0500 CHMP815749505.1000 CHMP815749505.2500 CHMP815749505.5000
Kwas siarkowy(VI) 0.01 mol/l (0.02 N) in aqueous solution volumetric solution
Kwas siarkowy(VI)
Formuła: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 330
Temp. topnienia: 10.38
Gęstość: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064589
Numer CAS: 7664-93-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-639-5
Jednostka: 2796
ADR: 8 II