Drukuj
Kwas siarkowy(VI) 0.005 mol/l (0.01 N) roztwór wodny roztwór volumetryczny
Dostawca: CHEMPUR
815749510.0500 815749510.1000 815749510.2500 815749510.5000
CHMP815749510.0500EA 66.9 PLN
CHMP815749510.0500 CHMP815749510.1000 CHMP815749510.2500 CHMP815749510.5000
Kwas siarkowy(VI) 0.005 mol/l (0.01 N) roztwór wodny roztwór volumetryczny
Kwas siarkowy(VI)
Formuła: H₂SO₄
Gęstość: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064589
Numer CAS: 7664-93-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-639-5
Jednostka: 2796
ADR: 8,II