Drukuj

Wodorotlenek sodu 0.1 mol/l (0.1 N) roztwór wodny

Dostawca: POCH AVANTOR BRAND

810943167-5L 810943167-3L
POCH810943167-5LEA 332 PLN
POCH810943167-5L POCH810943167-3L
Wodorotlenek sodu 0.1 mol/l (0.1 N) roztwór wodny
Wodorotlenek sodu
Formuła: NaOH
Gęstość: 1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5
Jednostka: 1824
ADR: 8,III

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR