Manganian(VII) potasu 0.05 mol/l (0.25 N) in aqueous solution volumetric solution
Dostawca: CHEMPUR
|
|
Synonim:
Permanganic acid potassium salt
807438809.0500
807438809.1000
CHMP807438809.0500EA
66.3
PLN
CHMP807438809.0500
CHMP807438809.1000
Manganian(VII) potasu 0.05 mol/l (0.25 N) in aqueous solution volumetric solution
Manganian(VII) potasu
Formuła:
KMnO₄ MW: 158.03 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011364 Numer CAS: 7722-64-7 Numer WE (dawny EINECS): 231-760-3 Jednostka: 3082 ADR: 9 III Klasyfikacja Merck : 12,07824 |