Drukuj
Kwas chlorowy(VII) 0.1 mol/l (0.1 N) roztwór wodny
Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo
805649705.0500 805649705.1000
CHMP805649705.0500EA 133 PLN
CHMP805649705.0500 CHMP805649705.1000
Kwas chlorowy(VII) 0.1 mol/l (0.1 N) roztwór wodny
Kwas chlorowy(VII)
Formuła: HClO₄
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011325
Numer CAS: 7601-90-3
Numer WE (dawny EINECS): 231-512-4
Jednostka: 1802
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fc15d8358229daccc96a56573b32589d2a21575&vid=3780c3029836d8b95181cdef71dc2669f7e2a797&prid=web&clid=SAPDAM