Drukuj

Kwas chlorowodorowy 1 mol/l (1 N) Volumetric

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

Synonim: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid

805313164.0250 805313164.9010 805313164.0500 805313164.1000 805313164.2500 805313164.5000
CHMP805313164.0250EA 44 PLN
CHMP805313164.0250 CHMP805313164.9010 CHMP805313164.0500 CHMP805313164.1000 CHMP805313164.2500 CHMP805313164.5000
Kwas chlorowodorowy 1 mol/l (1 N) Volumetric
Kwas chlorowodorowy
Formuła: HCl
MW: 36.46 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011324
Numer CAS: 7647-01-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7
Jednostka: 1789
ADR: 8 II

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR