Kwas chlorowodorowy 0.5 mol/l (0.5 N) Volumetric
Dostawca: CHEMPUR
|
Uwaga
|
Synonim:
Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
805313165.1000
805313165.0500
805313165.2500
805313165.5000
CHMP805313165.1000EA
71.3
PLN
CHMP805313165.1000
CHMP805313165.0500
CHMP805313165.2500
CHMP805313165.5000
Kwas chlorowodorowy 0.5 mol/l (0.5 N) Volumetric
Kwas chlorowodorowy
Formuła:
HCl MW: 36.46 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011324 Numer CAS: 7647-01-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7 Jednostka: 1789 ADR: 8 II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...