Drukuj
Kwas chlorowodorowy 0.1 mol/l (0.1 N) Volumetric
Dostawca: CHEMPUR
Synonim: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
805313160.1000 805313160.0500 805313160.2500 805313160.5000 805313160.0250
CHMP805313160.1000EA 81.4 PLN
CHMP805313160.1000 CHMP805313160.0500 CHMP805313160.2500 CHMP805313160.5000 CHMP805313160.0250
Kwas chlorowodorowy 0.1 mol/l (0.1 N) Volumetric
Kwas chlorowodorowy
Formuła: HCl
MW: 36.46 g/mol
Gęstość: 1.004 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011324
Numer CAS: 7647-01-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7
Jednostka: 1789
ADR: 8 III