Drukuj

Kwas chlorowodorowy 0.02 mol/l (0.02 N) Volumetric

Dostawca: CHEMPUR

Synonim: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid

805313162.0500 805313162.1000 805313162.2500 805313162.5000
CHMP805313162.0500EA 56.9 PLN
CHMP805313162.0500 CHMP805313162.1000 CHMP805313162.2500 CHMP805313162.5000
Kwas chlorowodorowy 0.02 mol/l (0.02 N) Volumetric
Kwas chlorowodorowy
Formuła: HCl
MW: 36.46 g/mol
Gęstość: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011324
Numer CAS: 7647-01-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7
Jednostka: 1789
ADR: 8 III

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR