Kwas chlorowodorowy 0.01 mol/l (0.01 N) volumetric solution
Dostawca: CHEMPUR
Synonim:
Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
805313163.1000
805313163.2500
805313163.5000
805313163.0500
CHMP805313163.1000EA
98.6
PLN
CHMP805313163.1000
CHMP805313163.2500
CHMP805313163.5000
CHMP805313163.0500
Kwas chlorowodorowy 0.01 mol/l (0.01 N) volumetric solution
Kwas chlorowodorowy
Formuła:
HCl MW: 36.46 g/mol Gęstość: 1 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011324 Numer CAS: 7647-01-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7 Jednostka: 1789 ADR: 8 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...