Drukuj
chlorek potasu 3 mol/l (3 N) roztwór wodny
Dostawca: REAGECON
REGEEFS35EA 463 PLN
REGEEFS35 REGEEFS3
chlorek potasu 3 mol/l (3 N) roztwór wodny
chlorek potasu
Formuła: KCl
MW: 74,55 g/mol
Gęstość: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011360
Numer CAS: 7447-40-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-211-8