Drukuj
chlorek potasu 3 mol/l (3 N) roztwór wodny roztwór volumetryczny
Dostawca: POCH AVANTOR BRAND
739740161-1L 739740161250ML
POCH739740161-1LEA 102 PLN
POCH739740161-1L POCH739740161250ML
chlorek potasu 3 mol/l (3 N) roztwór wodny roztwór volumetryczny
chlorek potasu
Formuła: KCl
Gęstość: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011360
Numer CAS: 7447-40-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-211-8