Drukuj
(±)-p-Menta-1,8-dien for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: (±)-Limonene, (±)-Dipenten, (±)-1-Metylo-4-(1-metylowinylo)cykloheksen, DL-Limonene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14546.1000 8.14546.9050
8.14546.1000EA 253 PLN
8.14546.1000 8.14546.9050
(±)-p-Menta-1,8-dien for synthesis, Sigma-Aldrich®
(±)-p-Menta-1,8-dien
Formuła: C₁₀H₁₆
Temp. Wrzenia: 176 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –89 °C
Gęstość: 0,8462 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 43 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00062992
Numer CAS: 138-86-3
Numer WE (dawny EINECS): 205-341-0
Jednostka: 2052
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 12,05518
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -89 °C
Molar Mass 136.24 g/mol
Boiling Point 178 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 2.1 hPa (20 °C)