Kwas siarkowy(VI) 25%, czysty reagent analityczny
Dostawca: CHEMPUR
|
Niebezpieczeństwo
|
115750003.1000
115750003.5000
CHMP115750003.1000EA
41.3
PLN
CHMP115750003.1000
CHMP115750003.5000
Kwas siarkowy(VI) 25%, czysty reagent analityczny
Kwas siarkowy(VI)
Formuła:
H₂SO₄ Temp. Wrzenia: ∼100 °C (1013 hPa) Gęstość: 1,1…1.4 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064589 Numer CAS: 7664-93-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-639-5 Jednostka: 2796 ADR: 8,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...