Drukuj

Kwas siarkowy(VI) 20%, czysty

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

425749501.1000 425749501.5000
CHMP425749501.1000EA 32.4 PLN
CHMP425749501.1000 CHMP425749501.5000
Kwas siarkowy(VI) 20%, czysty
Kwas siarkowy(VI)
Formuła: H₂SO₄
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064589
Numer CAS: 7664-93-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-639-5
Jednostka: 2796
ADR: 8,II

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR